3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4016-1G B4016-5G
TCIAB4016-1GEA 189 DKK
TCIAB4016-1G TCIAB4016-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C11H14O2
Kogepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00778877
CAS-nummer: 24623-65-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %