4-Brom-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Bromo-2-methylbenzonitrile
B3993-5G
B3993-25G
TCIAB3993-5GEA
501
DKK
TCIAB3993-5G
TCIAB3993-25G
4-Brom-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
4-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molekylvægt: 196.05 g/mol Kogepunkt: 276 Smeltepunkt: 70 |
MDL Number:
MFCD00041461 CAS-nummer: 67832-11-5 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |