(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3987-5G B3987-1G
TCIAB3987-5GEA 1380 DKK
TCIAB3987-5G TCIAB3987-1G
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
MDL Number: MFCD00237541
CAS-nummer: 102195-79-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -62.0 to -66.0 deg (C=1、MeOH)