3,3'-Bipyridyl 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3'-Dipyridyl, 3,3'-Bipyridine
B3984-1G B3984-5G
TCIAB3984-1GEA 854 DKK
TCIAB3984-1G TCIAB3984-5G
3,3'-Bipyridyl 98,0 GC, T
3,3'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekylvægt: 156.19 g/mol
Kogepunkt: 175°C
MDL Number: MFCD00006371
CAS-nummer: 581-46-4
EINECS: 209-466-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %