2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
B3980-1G B3980-5G
TCIAB3980-1GEA 304 DKK
TCIAB3980-1G TCIAB3980-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molekylvægt: 276.57 g/mol
Kogepunkt: 72°C
Flammepunkt: 74°C
MDL Number: MFCD00074997
CAS-nummer: 393-82-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %