Bortrichlorid ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B3968-100ML B3968-25ML
TCIAB3968-100MLEA 567 DKK
TCIAB3968-100ML TCIAB3968-25ML
Bortrichlorid ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011313
CAS-nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01348
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5 to 14.5 w/w%