4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B3936-1G B3936-5G
TCIAB3936-1GEA 362 DKK
TCIAB3936-1G TCIAB3936-5G
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MDL Number: MFCD00156129
CAS-nummer: 66176-39-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C