Brommethylacetat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B3907-1G
B3907-5G
TCIAB3907-1GEA
378
DKK
TCIAB3907-1G
TCIAB3907-5G
Brommethylacetat ≥95.0% (by GC)
Brommethylacetat
Formel:
H₃CCOOCH₂Br Kogepunkt: 134°C Flammepunkt: 57°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000170 CAS-nummer: 590-97-6 EINECS: 209-696-2 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |