Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B3863-1G B3863-200MG
TCIAB3863-1GEA 985 DKK
TCIAB3863-1G TCIAB3863-200MG
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene ≥94.0% (by GC)
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Formel: C₈H₈
Kogepunkt: 150°C
Flammepunkt: 36°C
MDL Number: MFCD01321219
CAS-nummer: 694-87-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %