N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3843-1G B3843-5G
TCIAB3843-1GEA 165 DKK
TCIAB3843-1G TCIAB3843-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (by GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Kogepunkt: 132°C
MDL Number: MFCD00076981
CAS-nummer: 74844-91-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -77.0 to -80.0 deg (C=1, methanol)