tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3811-5G B3811-25G
TCIAB3811-5GEA 550 DKK
TCIAB3811-5G TCIAB3811-25G
tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-butenoate
Formel: C₈H₁₄O₂
Flammepunkt: 31°C
MDL Number: MFCD06411714
CAS-nummer: 14036-55-6
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %