2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3738-25G B3738-5G
TCIAB3738-25GEA 3940 DKK
TCIAB3738-25G TCIAB3738-5G
2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-n-octylthiophene
Formel: C₁₂H₁₉BrS
Molekylvægt: 275.25 g/mol
Kogepunkt: 112°C
Smeltepunkt: 5°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 172514-63-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %