N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
B3668-1G
B3668-5G
TCIAB3668-1GEA
329
DKK
TCIAB3668-1G
TCIAB3668-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₆ Molekylvægt: 310.31 g/mol Smeltepunkt: 115°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00069880 CAS-nummer: 61280-75-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH) |