sec-Butyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3559-5ML B3559-25ML
TCIAB3559-5MLEA 460 DKK
TCIAB3559-5ML TCIAB3559-25ML
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (by GC)
sec-Butyl butyrate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kogepunkt: 152°C
CAS-nummer: 819-97-6
EINECS: 212-465-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %