2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B3507-25G
B3507-5G
TCIAB3507-25GEA
1620
DKK
TCIAB3507-25G
TCIAB3507-5G
2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-hexylthiophene
Formel:
C₁₀H₁₅BrS Kogepunkt: 75°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09907959 CAS-nummer: 69249-61-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |