2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone
B3496-1G B3496-5G
TCIAB3496-1GEA 460 DKK
TCIAB3496-1G TCIAB3496-5G
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₃H₁₁BrO₂
MDL Number: MFCD03964189
CAS-nummer: 10262-65-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C