4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3484-100G B3484-25G
TCIAB3484-100GEA 1660 DKK
TCIAB3484-100G TCIAB3484-25G
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyldiphenyl sulphide
Formel: C₁₆H₁₈S
Molekylvægt: 242.38 g/mol
Kogepunkt: 140°C
MDL Number: MFCD06200845
CAS-nummer: 85609-03-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %