4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3443-25G B3443-5G
TCIAB3443-25GEA 3350 DKK
TCIAB3443-25G TCIAB3443-5G
4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-N-methylphthalimide
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molekylvægt: 240.06 g/mol
CAS-nummer: 90224-73-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C