Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3'-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 132 DKK
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Formel: C₂₂H₄₂O₄S
Molekylvægt: 402.63 g/mol
Kogepunkt: 180°C
MDL Number: MFCD01757653
CAS-nummer: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %