N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3271-1G B3271-5G
TCIAB3271-1GEA 304 DKK
TCIAB3271-1G TCIAB3271-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (by GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
MDL Number: MFCD01883039
CAS-nummer: 67341-01-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 141.0 to 147.0 deg-C