3-Bromo-3-methyl-2-butanone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
B3258-25G B3258-5G
TCIAB3258-25GEA 1450 DKK
TCIAB3258-25G TCIAB3258-5G
3-Bromo-3-methyl-2-butanone ≥96.0% (by GC)
3-Bromo-3-methyl-2-butanone
Formel: C₅H₉BrO
MDL Number: MFCD06661470
CAS-nummer: 2648-71-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %