9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B3256-1G
B3256-5G
TCIAB3256-1GEA
206
DKK
TCIAB3256-1G
TCIAB3256-5G
9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (by GC)
9-Bromo-1-nonene
Formel:
C₉H₁₇Br Kogepunkt: 101°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09037826 CAS-nummer: 89359-54-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |