cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
cis-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(BOC-amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
B3249-5G
B3249-25G
TCIAB3249-5GEA
838
DKK
TCIAB3249-5G
TCIAB3249-25G
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98,0 GC, T
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Molekylvægt: 243.30 g/mol Smeltepunkt: 169°C |
MDL Number:
MFCD01862294 CAS-nummer: 53292-90-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |