1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
B3190-25G
B3190-5G
TCIAB3190-25GEA
1160
DKK
TCIAB3190-25G
TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₇NO Kogepunkt: 128°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02258902 CAS-nummer: 22065-85-6 EINECS: 244-757-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |