5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromoadamantan-2-one
B3154-1G B3154-5G
TCIAB3154-1GEA 723 DKK
TCIAB3154-1G TCIAB3154-5G
5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-adamantanone
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MDL Number: MFCD01321097
CAS-nummer: 20098-20-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C