1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Bis(phenylmercapto)ethylene
B2940-25G B2940-5G
TCIAB2940-25GEA 3240 DKK
TCIAB2940-25G TCIAB2940-5G
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture)
Formel: C₁₄H₁₂S₂
Molekylvægt: 244.37 g/mol
Kogepunkt: 166°C
Smeltepunkt: 48°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 23528-44-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %