4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
B2854-1G
B2854-5G
TCIAB2854-1GEA
403
DKK
TCIAB2854-1G
TCIAB2854-5G
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₀O₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00016714 CAS-nummer: 66-98-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |