10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 156 DKK
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (by GC)
10-Bromodec-1-ene
Formel: C₁₀H₁₉Br
Molekylvægt: 219.1600 g/mol
Kogepunkt: 150°C
Flammepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00078660
CAS-nummer: 62871-09-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %