18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
17-Octadecenyl Bromide
B2816-1G
B2816-5G
TCIAB2816-1GEA
1370
DKK
TCIAB2816-1G
TCIAB2816-5G
18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (by GC)
18-Bromo-1-octadecene
Formel:
C₁₈H₃₅Br Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
172656-11-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |