1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
B2764-25G B2764-5G
TCIAB2764-25GEA 1200 DKK
TCIAB2764-25G TCIAB2764-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (by GC)
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formel: C₁₇H₁₈F₂N₂
Kogepunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00038660
CAS-nummer: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C