Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2685-1G B2685-5G
TCIAB2685-1GEA 690 DKK
TCIAB2685-1G TCIAB2685-5G
Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (by GC)
Bis(4-iodophenyl)amine
Formel: C₁₂H₉I₂N
MDL Number: MFCD00454093
CAS-nummer: 20255-70-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 125.0 to 129.0 deg-C