1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2656-1G B2656-5G
TCIAB2656-1GEA 2150 DKK
TCIAB2656-1G TCIAB2656-5G
1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Benzenetrithiol
Formel: C₆H₆S₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 38004-59-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency