1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B2629-1G
B2629-100MG
TCIAB2629-1GEA
3940
DKK
TCIAB2629-1G
TCIAB2629-100MG
1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥98.0% (by HPLC)
1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene
Formel:
C₂₉H₂₂F₆S₂ |
CAS-nummer:
172612-67-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |