3-Bromo-3,3-difluoropropene 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 1380 DKK
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 95,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formel: C₃H₃BrF₂
Molekylvægt: 156.96 g/mol
Kogepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042185
CAS-nummer: 420-90-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %