9-Bromononanoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B2323-1G B2323-5G
TCIAB2323-1GEA 263 DKK
TCIAB2323-1G TCIAB2323-5G
9-Bromononanoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
9-Bromononanoic acid
Formel: C₉H₁₇BrO₂
Kogepunkt: 174°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00046564
CAS-nummer: 41059-02-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C