2-Ethylhexylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 348 DKK
8.14342.1000 8.14342.0250
2-Ethylhexylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Kogepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0,8726 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027249
CAS-nummer: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C