4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B2310-1G B2310-5G
TCIAB2310-1GEA 444 DKK
TCIAB2310-1G TCIAB2310-5G
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (by HPLC)
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene
Formel: C₅₆H₇₂O₁₂S₄
MDL Number: MFCD06797059
CAS-nummer: 210706-03-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%