4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(4-Biphenylyl)-N,N-bis[4-[di(3,5-xylyl)amino]phenyl]amine
B2269-1G B2269-100MG
TCIAB2269-1GEA 9250 DKK
TCIAB2269-1G TCIAB2269-100MG
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine
Formel: C₅₆H₅₃N₃
Molekylvægt: 768.06 g/mol
MDL Number: MFCD03844780
CAS-nummer: 249609-49-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%