N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B2240-1G B2240-25G B2240-5G
TCIAB2240-1GEA 255 DKK
TCIAB2240-1G TCIAB2240-25G TCIAB2240-5G
N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (by GC)
N-tert-Butylbenzenesulphenamide
Formel: C₁₀H₁₅NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03844776
CAS-nummer: 19117-31-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %