4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Boc-aminomethyl)pyridine
B2126-25G B2126-5G
TCIAB2126-25GEA 2870 DKK
TCIAB2126-25G TCIAB2126-5G
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine 98,0 GC, T
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 208.26 g/mol
MDL Number: MFCD01321573
CAS-nummer: 111080-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b9ca25967366d7eca454d93dd403daf167b95b&vid=41e7e1a9c1acbda29ddb3df011a6edebca640fdb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C