2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane 95,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Tetrabromobisphenol A Bis(2,3-dibromopropyl) Ether, 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane(Granular)
B2022-25G
B2022-500G
TCIAB2022-25GEA
140
DKK
TCIAB2022-25G
TCIAB2022-500G
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane 95,0 Titrimetric
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane
Formel:
C₂₁H₂₀Br₈O₂ Molekylvægt: 943.62 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017887 CAS-nummer: 21850-44-2 EINECS: 244-617-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |