[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2016-1G B2016-5G
TCIAB2016-1GEA 435 DKK
TCIAB2016-1G TCIAB2016-5G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
MDL Number: MFCD00015702
CAS-nummer: 19978-61-1