4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
B1877-25ML B1877-500ML
TCIAB1877-25MLEA 173 DKK
TCIAB1877-25ML TCIAB1877-500ML
4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (by GC) stabilised
4-tert-Butylstyrene
Formel: C₁₂H₁₆
Flammepunkt: 81°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00065126
CAS-nummer: 1746-23-2
EINECS: 217-126-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %