3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-(2-methoxyethoxy)propane, Ethylene Glycol 3-Bromopropyl Methyl Ether
B1842-1G B1842-5G
TCIAB1842-1GEA 624 DKK
TCIAB1842-1G TCIAB1842-5G
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (by GC)
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide
Formel: C₆H₁₃BrO₂
Molekylvægt: 197.07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321130
CAS-nummer: 59551-75-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %