2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1838-1G B1838-25G B1838-5G
TCIAB1838-1GEA 370 DKK
TCIAB1838-1G TCIAB1838-25G TCIAB1838-5G
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS₂
Kogepunkt: 210°C
MDL Number: MFCD00052294
CAS-nummer: 3779-27-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C