Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
B1820.0005 B1820-1G B1820-5G
TCIAB1820.0005EA 0 DKK
TCIAB1820.0005 TCIAB1820-1G TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel: C₆H₉BrO₂
Molekylvægt: 193.04 g/mol
Kogepunkt: 86°C
Flammepunkt: 81°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00031518
CAS-nummer: 17435-72-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %