N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B1793-25G
B1793-5G
TCIAB1793-25GEA
4900
DKK
TCIAB1793-25G
TCIAB1793-5G
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (by GC)
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine
Formel:
C₁₄H₁₃Cl₂N |
MDL Number:
MFCD00671501 CAS-nummer: 129041-31-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |