(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-1-trimethylsilylethylene, alpha-Trimethylsilylvinyl Bromide
B1769-1G B1769-5G
TCIAB1769-1GEA 255 DKK
TCIAB1769-1G TCIAB1769-5G
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (by GC)
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
Formel: C₅H₁₁BrSi
Kogepunkt: 128°C
Flammepunkt: 9°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014927
CAS-nummer: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %