2-Buten-1-ylsuccinic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1613-25G B1613-5G
TCIAB1613-25GEA 1510 DKK
TCIAB1613-25G TCIAB1613-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formel: C₈H₁₀O₃
MDL Number: MFCD03423563
CAS-nummer: 7538-42-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %