1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Decylbromobenzene
B1611-1G B1611-25G B1611-5G
TCIAB1611-1GEA 403 DKK
TCIAB1611-1G TCIAB1611-25G TCIAB1611-5G
1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (by GC)
1-Bromo-4-decylbenzene
Formel: C₁₆H₂₅Br
Molekylvægt: 297.28 g/mol
MDL Number: MFCD00061112
CAS-nummer: 106418-67-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %